Pincetten
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
500 501 503
232-2000EA 30.6 EUR
232-2000 232-2001 232-2003
Pincetten
Pincetten
Geel POM. Multifunctionele klemtang voor een groot aantal toepassingen.
  • Goede chemische bestendigheid, niet geschikt voor gebruik met sterke zuren en oplosmiddelen
  • Autoclaveerbaar
  • Robuust, buigzaam, komt goed in de oorspronkelijke vorm terug
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable