Analytische trechters, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 28.8 EUR
221-1711 221-1712 221-1713
Analytische trechters, DURAN®
Trechters Filtertrechters Analytische trechters
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
For rapid filtration.