Analytische trechters
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
145 146 147 148 150 152 153 155 156
221-1811EA 2.6 EUR
221-1811 221-1812 221-1813 221-1814 221-1815 221-1816 221-1520 221-1818 221-1819
Analytische trechters
Trechters Filtertrechters Analytische trechters
PP, doorschijnend.
  • Inwendige ribbels in een hoek van 58° om het filterproces te versnellen
  • Uitwendige ribbels voorkomen dat er lucht onder het filtreerpapier wordt vastgehouden
  • Autoclaveerbaar
Met ribbels aan de binnen- en buitenkant. Conushoek: 60°.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable