Poedertrechters, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4252-0065 4252-0080 4252-0150 4252-0100
221-0090EA 54.5 EUR
221-0090 221-0091 221-0093 221-0092
Poedertrechters, Nalgene®
Trechters Poedertrechters
PPCO, doorschijnend.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Uitwendige ribben voor betere afvoer van lucht
  • Autoclaveerbaar
Voor het overbrengen van poeder. Parallelle steel voorkomt blokkades.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.