Trechters met lange steel, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 26.8 EUR
221-0142 221-0143 221-1181
Trechters met lange steel, DURAN®
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
DURAN®, borosilicaatglas 3,3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gladde binnenwand. Conushoek: 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certificaten: DIN ISO 4798 (behalve de 221-0143 en 221-1181)