Trechters, industrieel, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
FWC102 FWC106 FWC110 FWC116 FWC108 FWC104 FWC112 FWC118 FWC114
221-0037EA 26.3 EUR
221-0037 221-0039 221-0041 221-0044 221-0040 221-0038 221-0042 221-0045 221-0168
Trechters, industrieel, Azlon®
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
HDPE, doorschijnend.
  • Goede chemische en thermische bestendigheid
  • Onbreekbaar, stevig
  • Met rechte bovenkant om morsen te voorkomen
Met gladde binnenwand. Robuust en sterk. Multifunctionele trechter voor een breed scala aan toepassingen. Met ophangoog voor eenvoudig bewaren.