Poedertrechters, Quickfit®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 55.7 EUR
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Poedertrechters, Quickfit®
Trechters Filtertrechters Trechters met conische slijpstukken
PYREX®, borosilicaatglas, steel met kegel.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
Ontworpen voor het overbrengen van poeders in kolven en vaten.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable