Trechters met lange steel
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2145/06M 2145/03M 2145/10M
221-0024EA 46.3 EUR
221-0024 221-0023 221-0025
Trechters met lange steel
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
PYREX®, borosilicaatglas
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gladde binnenwanden. Kegelhoek 60°.