Trechters met korte steel, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 37.2 EUR
221-0096 221-0097 221-0098
Trechters met korte steel, Nalgene®
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
Transparant LDPE.
  • Goede chemische bestendigheid
  • De grotere uitvoeringen zijn ook voorzien van uitwendige ribbels (voor betere luchtafvoer) en een ophangoog
  • Ideaal voor filtratie onder gedeeltelijk vacuüm
Met gladde binnenwand. Zeer robuuste uitvoering.