Analytische trechters, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 39.4 EUR
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Analytische trechters, Nalgene®
Trechters Filtertrechters Analytische trechters
PPCO, doorschijnend.
  • Inwendige ribbels in een hoek van 58° om het filterproces te versnellen
  • Uitwendige ribbels voorkomen dat er lucht onder het filtreerpapier wordt vastgehouden
  • Autoclaveerbaar
Met ribbels aan de binnen- en buitenkant. Conushoek: 60°.