Trechters met korte steel
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 3.6 EUR
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Trechters met korte steel
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
HDPE, doorschijnend.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Met verhoogde rand om overstromen te voorkomen
  • Met uitwendige ribbels voor ongehinderde afvoer van lucht tijdens het filtreren
With smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye for easy storage.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable