Cilindrische scheitrechters met drukventiel
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 94.6 EUR
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Cilindrische scheitrechters met drukventiel
Trechters Druppeltrechters
DURAN®, borosilicate glass, clear, with PTFE key.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Genormaliseerde kern- en hulsslijping, met graduatie. Afsluitkraan met schroefdraadbeveiliging.