Cilindrische scheitrechters zonder drukventiel
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 91.1 EUR
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Cilindrische scheitrechters zonder drukventiel
Trechters Druppeltrechters
DURAN®, borosilicaatglas, helder, met glazen sleutel.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Genormaliseerde kern- en hulsslijping. Met graduatie. Afsluitkraan met schroefdraadbeveiliging.