Filtertrechters, micro, VitraPOR®
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27200 27080 27084 27201 27202 27203 27204 27081 27082 27083
511-0385EA 120 EUR
511-0385 511-0384 511-0257 ROBU27201 511-0290 511-0291 511-0258 ROBU27081 511-0274 511-0256
Filtertrechters, micro, VitraPOR®
Trechters Filtertrechters Microfiltertrechters
Borosilicaatglas 3.3.
  • For filtration of very small volumes
  • Excellent temperature resistance
Met geïntegreerde filterhouder uit gesinterd glas.