Filtertrechters, VitraPOR®
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
22251 22252 22253 22254 22255 22261 22262 22263 22265 22264
511-3301EA 25.3 EUR
511-3301 511-3302 511-3303 511-3304 511-0378 511-0379 511-0380 511-0381 511-0383 511-0382
Filtertrechters, VitraPOR®
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
Borosilicaatglas 3.3.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale thermische uitzetting, wat een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurveranderingen geeft
Met filterhouder uit gesinterd glas.
This reusable funnel is compatible with standard filter papers and ideal for a variety of laboratory settings including research, quality control, and educational environments.
Certificaten:
In compliance with ISO 4796-80 and ASTM E128-99 standards.