Vacuümfiltratietrechters volgens Allihn, VitraPOR®
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30301 30302 30303 30304 30300
511-3101EA 25.9 EUR
511-3101 511-3102 511-3103 511-3104 511-0241
Vacuümfiltratietrechters volgens Allihn, VitraPOR®
Trechters Filtertrechters Microfiltertrechters
Borosilicaatglas 3.3.
Met geïntegreerde filterhouder uit gesinterd glas. Hoogte boven filterhouder uit gesinterd glas: 100 mm.