Filtertrechters, volgens Pregl, VitraPOR®
Leverancier: ROBU GLASFILTER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
28040 28041 28043 28044 28042
ROBU28040EA 153 EUR
ROBU28040 ROBU28041 ROBU28043 ROBU28044 ROBU28042
Filtertrechters, volgens Pregl, VitraPOR®
Trechters Filtertrechters Microfiltertrechters
Borosilicate glass, grade 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Met geïntegreerde filterhouder uit gesinterd glas.