BioSart® 250 trechter
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 101 EUR
516-7024 512-3558
BioSart® 250 trechter
Trechters Membraanfiltertrechters
Steriele kunststof trechters voor eenmalig gebruik, voor het tellen van kolonies en deeltjes. Voor gebruik met Sartorius membranen en voedingsbodemschijfjes.