Filtertrechters voor eenmalig gebruik, MicroFunnel™ ST
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4751 4812 4750 4811 4853 4851 4857 4811ME 4812ME
516-9095EA 309 EUR
516-9095 516-9097 516-9094 516-9096 515-0181 PALL4851 PALL4857 516-1236 516-1237
Filtertrechters voor eenmalig gebruik, MicroFunnel™ ST
Trechters Membraanfiltertrechters
Handige en voordelige keuze voor steriliteitstesten in isolatoren.
  • Zuinig
  • Ideaal voor waterige oplossingen
  • Individueel verpakt
MicroFunnel™ ST-filtertrechters zijn ideaal voor het testen van elke waterige oplossing op microbiële verontreiniging met behulp van de principes van de membraanfiltertechniek (MF).
De unieke knijpscheiding maakt het terughalen van het membraan gemakkelijk. Kies uit 0,45 µm GN-6 Metricel® (gemengde cellulose-ester) membraan gebruikt voor de meeste toepassingen of 0,2 en 0,45 µm Supor® (polyethersulfon) membraan om bindingMore Product Information