Vacuümfiltereenheden
Leverancier: Sartorius
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
16306 16315
516-7015EA 201 EUR
516-7015 511-0132
Vacuümfiltereenheden
Trechters Membraanfiltertrechters
Borosilicaatglas, aluminium klem, autoclaveerbaar.
Vacuümfiltratie-apparaat voor opheldering, testen van partikels en hybridisatietests.
516-7015: met filterhouder van gesinterd glas
511-0132: met PTFE-gecoate filterhouder van roestvrij staal