Magnetische filtertrechters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 432 EUR
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Magnetische filtertrechters
Trechters Membraanfiltertrechters
Polyfenylsulfon, autoclaveerbaar.
  • Met één hand te gebruiken dankzij lekvrije magnetische afdichting
  • Compatibel met anti-schuimmiddelen en vele andere oplosmiddelen
Voor membraanfiltratie van vloeistoffen.
Effectief filteroppervlak: 150 en 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Totale Ø×H: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm
Met deksel