Vacuüm membraan filterhouder
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 870 EUR
516-8921 514-4000 516-7563
Vacuüm membraan filterhouder
Trechters Membraanfiltertrechters
Borosilicaatglas, aluminium klem.
Ideaal voor vacuümfiltratie van vloeistoffen en ontgassing van HPLC-oplosmiddelen en mobiele fase. Met graduatie.
Filtratiegebied: 9,6 cm².
* met stopsteun, zonder kolf.
Leveringsinformatie: Filtratietrechter met nr. 8 stopsteun (514-4000); filtereenheid met zijarmsteun NS 40/35, met kolf (516-8921).