Veiligheidsblikken, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 131 EUR
119-3004 119-3010
Veiligheidsblikken, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE.
  • 10 L vervaardigd van gefluoreerde HDPE, 4 L HDPE
  • PP trechter is voorzien van deksel met Easy Snap-veiligheidsvergrendeling die morsen en dampafscheiding voorkomt
  • Geïntegreerd ventilatiesysteem heft de druk op tijdens het gieten en voorkomt uitstoot tijdens het gebruik
  • Sluiting/adapter kan ook worden aangesloten op een extern spuitfilter
  • Inzetzeef/filter van polypropyleen is uitneembaar; kan onder in de filter worden geplaatst om grote deeltjes op te vangen
Een systeem voor tijdelijke opslag van oplosmiddelen, chemicaliën en biologisch afval dat bestaat uit een chemisch, breukbestendig afvalvat en een afneembare trechter met deksel, sluiting/trechteradapter en inzetzeef.