Scheitrechters, Gilson
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
04030028 04030037 04030049 04030058 04030070 04030073 04030128 04030137 04030149 04030158 04030170 04030173
527-1501EA 75.7 EUR
527-1501 527-1502 527-1503 527-1504 527-1505 527-0024 527-1506 527-1507 527-1508 527-1509 527-1510 527-0025
Scheitrechters, Gilson
Trechters Scheitrechters
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Zonder graduatie.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable