Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 184 EUR
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Scheitrechters Squibb, Nalgene®
Trechters Scheitrechters
FEP doorschijnend, TFE stopkraan, ETFE schroefdop.
  • Lekvrije sluiting en afsluitkraan
  • Autoclaveerbaar met uitzondering van afsluitkraanmontage
  • TFE-afsluitkraan behoeft geen smering
Breukbestendig, transparant, niet-klevend voor eenvoudige reiniging, niet-nattend voor volledig afdruipen en ondoordringbaar voor alle chemicaliën die in een scheitrechter worden gebruikt.