Glassnijder
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5210 5211
201-9010EA 51 EUR
201-9010 201-9011
Glassnijder
Snijders
Plastic handle with hardened metal blade.
  • Snijdt goed en nauwkeurig
  • Verwisselbare messen
  • Mes is gemakkelijk te verwisselen
Length 185 mm, blade dimensions 40×20 mm.