Cleanroom handschoenen, latex, AK
Leverancier: Honeywell Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 159 EUR
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Cleanroom handschoenen, latex, AK
Handschoenen
Hand-specific gloves with rolled cuffs and diamond embossed finish. Suitable for cleanroom use and protection from acids and caustics.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking
  • Uitstekende perforatie- en scheurbestendigheid
  • Verminderde ionische en extraheerbare contaminatie
  • Goede grip bij natte/droge toepassingen
  • Grootte in reliëf en niet in inkt om inktcontaminatie te elimineren
Certificaten: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Voldoet aan de IES RP-005.2 (aangepast) test voor deeltjes en extraheerbare stoffen. Voldoet aan ASTM 739 permeatie.
Verpakking: In cleanroom verpakt om de handschoenen te beschermen tegen luchtverontreiniging. Dubbel verpakt met verpakking en labelmaterialen die geschikt zijn voor cleanrooms.