Cleanroom handschoenen, latex/nitril/neopreen, AdvanTech 522
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 13.9 EUR
112-0722 112-0723 112-0724
Cleanroom handschoenen, latex/nitril/neopreen, AdvanTech 522
Handschoenen
Anatomically designed liquid-proof gloves are made of natural latex blended with neoprene and nitrile. They feature a chlorinated internal surface and an anti-slip finish on palm and finger. The material does not contain any powder, silicone or paraffin.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking
  • Uniek mengsel met drie componenten: superieure bescherming tegen chemicaliën die vaak gebruikt worden in gecontroleerde omgevingen
  • Verminderd gehalte aan deeltjes en reactieve ionen dankzij de speciale samenstelling en de spoeling in gedeïoniseerd water
  • Regelmatig getest op deeltjesgehalte en extraheerbaarheid
  • Veilige grip op natte oppervlakken dankzij de antislipafwerking
Geschikt voor cleanrooms Klasse 100, ISO 5 of M3.5.
Length: 610 mm
Thickness: 0,5 mm
Colour: Natural
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (KST), EN ISO 374-5, EN 388 (1110X); Cat. III