Latex handschoenen, Solo Plus 995
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34995426 34995427 34995428 34995429
112-0759EA 28.4 EUR
112-0759 112-0760 112-0761 112-0762
Latex handschoenen, Solo Plus 995
Handschoenen
These multipurpose, ambidextrous gloves with beaded cuffs are made of natural latex.
  • Niet-steriel, gechloreerd
  • Glad met extra ruwe afwerking aan de vingertoppen
  • Ook geschikt voor algemene taken in ziekenhuizen en klinieken
Ideaal voor de productie van geneesmiddelen, farmaceutische bereidingen, onderzoek, analyse en de hantering van precisieonderdelen.
Length: 245 mm
Thickness: 0,10 mm
Colour: Green
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificaten: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5; Cat. III; AQL 1,5