Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Sempermed® Supreme
Leverancier: SEMPERIT TECHN PROD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
822751721 822751821 822751801 822751701 822751621
112-0109EA 94.9 EUR
112-0109 112-0110 112-3134 112-3133 112-0108
Chirurgische handschoenen, latex, steriel, Sempermed® Supreme
Handschoenen
White, pH-neutral surgical gloves with rolled cuff.
  • Poedervrij, microgestructureerde afwerking
  • De synthetische binnencoating is goed verdraagzaam voor de huid en eenvoudig aan te trekken zonder poeder, zelfs wanneer de handen nat zijn met alcohol
  • Hoog comfortniveau en geen handvermoeidheid door de nauwsluitende chirurgische handschoenen
  • Het microgestructureerde oppervlak biedt een effectieve grip en uitstekende vingergevoeligheid
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,19 - 0,24 mm (in hand area, measured singly)
Colour: White
EN 455/3, EN 10More Product Information