Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Extra™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLAS-L BLAS-M BLAS-S BLAS-XL BLAS-L-P1
112-3078EA 809 EUR
112-3078 112-3079 112-3080 112-3081 NITRBLAS-L-P1
Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Extra™
Handschoenen
Ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs. Suitable for double donning.
  • Steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking
  • Extra lengte biedt bescherming tot de elleboog
  • Proteïnegehalte is minder dan 50 µg/g
  • Extra lang weglekken in zuiver gedeïoniseerd water zorgt voor uitzonderlijk lage gehalten van chloriden en extraheerbare metalen
  • Elke maat is voorzien van een unieke barcode op de doos (ITF-14) zodat gegevens automatisch kunnen worden ingevoerd in voorraadbeheersystemen
Geschikt voor cleanrooms van klasse 10, ISO 4 of M2.5.
Length: 400 mm