Cleanroom handschoenen, latex, BioClean Legion™
Leverancier: Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 852 EUR
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Cleanroom handschoenen, latex, BioClean Legion™
Handschoenen
These ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking
  • Extra lang voor elleboogbescherming
  • Latex biedt uitstekende flexibiliteit en comfort
  • Extra lang weglekken in zuiver gedeïoniseerd water zorgt voor uitzonderlijk lage gehaltes van chloriden en extraheerbare metalen
  • Proteïne is minder dan 50 µg/gram
  • Elke maat is voorzien van een unieke barcode op de buitenste verpakking van 50 paren (EAN-13) en de buitendoos (ITF-14), waardoor automatische gegevensinvoer in voorraadbeheersystemen mogelijk is
Geschikt voor cleanrooms van klasse 100, ISO 5 of M3.5.
Length: 400 mm
Colour: White
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificaten: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Verpakking: 100 stuks per luchtdicht verpakte binnenste polyzak; één binnenste polyzak per luchtdicht verpakte buitenste polyzak; 10 buitenste polyzakken per doos (1000 stuks).