Onderzoekshandschoenen, latex, Manufix® en Manufix® Sensitive
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9209484 9209468 9209441 9209430 9209499
112-2115EA 26.9 EUR
112-2115 112-2116 112-2117 112-3423 112-3424
Onderzoekshandschoenen, latex, Manufix® en Manufix® Sensitive
Handschoenen
Ambidextrous examination gloves with highly elastic natural latex beaded cuff. Suitable for demanding medical applications as well as for food applications.
  • Niet-steriel
  • Manufix® handschoenen zijn gepoederd
  • Manufix® Sensitive handschoenen zijn niet gepoederd maar hebben een synthetische binnencoating waardoor ze eenvoudig aan te trekken zijn
  • Thiuramvrij, niet-allergeen
  • Het microgestructureerde oppervlak en de gestructureerde vingertoppen bieden een stevige grip
Certificaten: EN 455; AQL 1,5