VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-2371EA 20.6 EUR
112-2371 112-2372 112-2373 112-3101
VWR®, Nitrilhandschoenen
Handschoenen
Deze tweehandige handschoenen bieden extra bescherming, vooral voor de gevoelige huid.
  • Niet-steriele, poedervrije, getextureerde afwerking
  • Zeer goed bestand tegen chemische oplosmiddelen en vetten
  • Uitstekende grip, vooral bij het vasthouden van natte voorwerpen
  • Speciaal ontworpen voor mensen met een latexallergie
Voor laboratoriumgebruik in farmaceutische en industriële toepassingen, maar ook voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certificaten: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1,5
Voedselcontact goedgekeurd.
Opgelet: * Dikte is dubbel gemeten, minimumwaarden