Cleanroom handschoenen, nitril, Nitrilite® 93-401
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
93-401/10-10.5 93-401/6-6.5 93-401/7-7.5 93-401/8-8.5 93-401/9-9.5 93-401/5-5.5
112-3478EA 426 EUR
112-3478 112-3479 112-3480 112-3481 112-3482 ANSE93-401/5-5.5
Cleanroom handschoenen, nitril, Nitrilite® 93-401
Handschoenen
Deze ambidextreuse , vrij van siliconen handschoenen voldoen aan de eisen van het elektronische toestel produceren en biotechnologie industrieën.
  • Niet-steriel, poedervrij, getextureerde vingertoppen
  • Geproduceerd in een gecontroleerde poedervrije omgeving
  • Vrij van latex proteïnes, wat het risico op allergiën voorkomt
  • Uitermate goed bestand tegen prikken en chemicaliën
  • Optimale elektrische eigenschappen
Geschikt voor cleanrooms van klasse 100, ISO 5 of M3.5.
Zuiverheid: <400 deeltjes/cm²
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Verpakking: 50 handschoenen per binnenzak, 2 binnenzakken per masterpolybag, 10 masterpolybags per binnenzak (1000 handschoenen).