Industriële handschoenen, Ultrane 550
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34550540 34550546 34550547 34550548 34550549
112-5628EA 35.6 EUR
112-5628 112-5624 112-5625 112-5626 112-5627
Industriële handschoenen, Ultrane 550
Handschoenen
Deze polyurethaanschuim handschoenen met naadloze textielvoering en geventileerde rug bieden lichte bescherming.
  • Uitstekende schuurbestendigheid: duurzamer
  • Uitstekende vingergevoeligheid dankzij de verminderde dikte van de handschoen
  • Zweetabsorptie verzekerd door de cellulaire structuur van het polyurethaan
  • Naadloos gebreide voering voor extra comfort
Geschikt voor precisiewerk zoals ingewikkelde montage, sortering van kleine onderdelen, montage van kleine schroeven en klemmen, montage van elektronische onderdelen (schermen, leds, enz.), vastklinken van hoge frequentie antennes, hanteren van microprocessors en bereiden van cosmetica.
Certificaten: EN 388:2016 (4131X); Cat. II