Cleanroom handschoenen, tripolymeermix, Trilites 994
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34994426 34994427 34994428 34994429
112-0755EA 42.9 EUR
112-0755 112-0756 112-0757 112-0758
Cleanroom handschoenen, tripolymeermix, Trilites 994
Handschoenen
These ambidextrous, liquid-proof gloves with beaded cuffs are made from a natural rubber latex, neoprene and nitrile blend.
  • Poedervrij, gestructureerde vingertoppen
  • Zorgt voor duurzaamheid, comfort, scheurbestendigheid en chemische spatbescherming
  • Lage deeltjesaantallen dankzij goed afgedichte kunststof zakken
  • Niveaus van latexproteïnen lager dan detectie (Lowry-test), waardoor het gevoeligheidsrisico wordt gereduceerd
  • Rolrand voorkomt scheuren bij het aantrekken van de handschoen en het omlaag rollen van de handschoen op de hand
Ideaal voor droge hantering en bescherming tegen spatten in gecontroleerde omgevingen.
Length: 255 mm
Thickness: 0,15 mm
Colour: Purple
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Cat. III; AQL 1,5.
Verpakking: 100 handschoenen / doos.