Cleanroom handschoenen, polychloropreen, DermaShield® 73-711 / 73-721
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 785 EUR
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Cleanroom handschoenen, polychloropreen, DermaShield® 73-711 / 73-721
Handschoenen
Hand-specific, ergonomically designed gloves with a beaded cuff. Ideal for use in laboratories, pharmaceutical, biotech and medical device manufacturing.
  • Steriel of niet-steriel, poedervrij, zandkorrelreliëf op de vingertoppen
  • Optimale combinatie van bescherming van product en drager
  • Zonder acceleratoren: geen allergieën
  • Zachtheid en flexibiliteit voor hoog comfort vergelijkbaar met natuurlijke rubberlatex
  • Hoge bestendigheid tegen perforaties en een groot aantal chemicaliën
  • Specifieke oppervlaktebehandeling van de buitenzijde en constante controle van