Zuurbestendige cleanroomhandschoenen, neopreen/nitril, Advantech 517
Leverancier: MAPA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
34517038 34517036 34517037 34517039 34517030
112-0503EA 72.6 EUR
112-0503 112-0501 112-0502 112-0504 112-0500
Zuurbestendige cleanroomhandschoenen, neopreen/nitril, Advantech 517
Handschoenen
Deze poedervrije cleanroom handschoenen zijn vervaardigd uit een combinatie van Tri-polymeer (nitril, neopreen en natuurlijk rubber) en zijn uitstekend bestand en bieden sterke chemische bescherming tegen tal van chemische producten. Zonder siliconen of paraffine.
  • Extreem comfort en grote duurzaamheid, uitzonderlijke chemische en mechanische bestendigheid
  • Bestand tegen etsende stoffen, zuren en logen
  • Reliëfstructuur voor goede grip van natte en droge objecten
  • Brede boorden voor dubbele handschoenen
Geschikt voor cleanrooms van klasse 100, ISO 5 of M3.5.
Certificaten: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374-1:2016 Type B (KST), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III; AQL 1,5; ASTM D130.
Verpakking: 1 paar / zak; 12 paar / zak