Chemisch en hittebestendige handschoenen, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 102 EUR
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Chemisch en hittebestendige handschoenen, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Handschoenen
Deze handschoenen combineren de flexibiliteit en chemische weerstand van neopreen met het comfort en de warmteweerstand van een zachte thermische voering. Ze zijn ontworpen om gebruikers te beschermen in toepassingen waar thermische en chemische risico's aanwezig zijn.
  • Neopreencoating beschermt tegen een groot aantal chemicaliën
  • Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen (beschermt tegen vetten en oliën)
  • Comfortabele isolerende dubbele voering biedt bescherming tegen kortstondig contact met hete oppervlakken tot 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1,0
Opgelet: niet bestemd voor gebruik in of rond open vlammen.