Chemisch bestendige handschoenen, North Butyl™
Leverancier: Honeywell Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B131/10 B131/7 B131/8 B131/9 B131R/8 B131R/10 B131R/11 B131R/7 B131R/9
NORHB131/10EA 164 EUR
NORHB131/10 NORHB131/7 112-2542 112-2543 NORHB131R/8 NORHB131R/10 NORHB131R/11 NORHB131R/7 NORHB131R/9
Chemisch bestendige handschoenen, North Butyl™
Handschoenen
Deze onverstevigde butyl handschoenen bieden de hoogste bestendigheid tegen permeatie van gas en waterdamp. Ze zijn zeer bestendig tegen ketonen (MEK, MIBL en aceton) en esters (tricresylfosfaat, amylacetaat en ethylacetaat).
  • Flexibel en gevoelig, zelfs bij lagere temperaturen
  • Blijft soepel van −30 °C tot +50 °C
  • De gekromde vingers en het handspecifieke ontwerp zorgen voor een comfortabele pasvorm
  • Gerolde manchet voor makkelijk aan- en uittrekken
Verkrijgbaar in gladde afwerking of met Grip-Saf ™ handpalm voor een betere grip.
Thickness: 0,33 mm
Colour: Black
EN 374 (BCI)
Certificaten: EN 388 (2000), EN 374 (BCI); Cat. III