Gebreide handschoenen, Edge® 76-100
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
76-100/9 76-100/7
112-3702EA 29.8 EUR
112-3702 112-3598
Gebreide handschoenen, Edge® 76-100
Handschoenen
Tweehandige, lichte en rekbare handschoenen van katoen.
  • Kunnen als handschoen of als binnenhandschoen worden gedragen
  • Geen naden die kunnen schuren of opengaan
  • Stringknit-samenstelling laat lucht door tot op de huid
  • Alle modellen zijn wasbaar op 40 °C, krimpvrij, blijvend soepel en vormvast
Length: 220 mm
Colour: Natural
EN 388 (002X), Cat. II
Certificaten: EN 388:2016 (002XA), Cat. II