Handschoenen voor algemeen gebruik, Resistex Light Grip 2
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232092/7 2232092/8 2232092/9 2232092/10
112-4049EA 0 EUR
112-4049 112-4050 112-4051 112-4052
Handschoenen voor algemeen gebruik, Resistex Light Grip 2
Handschoenen
Deze polyester/katoen gebreide handschoenen met PVC-coating met noppen aan beide zijden zijn ideaal voor de hantering van droge en gladde onderdelen.
  • Het mengsel van katoen en polyester zorgt voor een uitstekend comfort en een unieke flexibiliteit
  • De PVC-noppen aan beide zijden zorgen voor een betere grip en een langere levensduur
  • Ambidexter
  • De witte kleur verhoogt de hygiëne en de zuiverheid van de handschoen
Geschikt voor gebruik bij toepassingen in de administratie, landbouw, autoproductie, bouwsector, logistiek en transport.
Certificaten: EN 388More Product Information
Order Now
Specificaties
Model Resistex Light Grip 2
Environmentally Preferable
Ambidexter/handspecifiek Ambidexter
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Voeringmateriaal Polyester/katoen
Steken per inch (Gauge) 13
Manchetstijl Gebreide manchet
EN-norm EN 388:2016 (113XX)