Industriële handschoenen, Perfect Poly® White
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2232255/10 2232255/6 2232255/7 2232255/9 2232255/8
DALL2232255/10EA 0 EUR
DALL2232255/10 DALL2232255/6 DALL2232255/7 DALL2232255/9 DALL2232255/8
Industriële handschoenen, Perfect Poly® White
Handschoenen
Gebreide handschoenen gemaakt van lichtgewicht, wit polyamide met PU-coating. Geschikt voor de hantering van fijne producten in een droge of licht vettige of vuile omgeving.
  • Polyurethaan coating op palm en vingertoppen
  • Uitzonderlijke beweeglijkheid
  • Hoge schuurbestendigheid
  • Niet-pluizend: Geschikt voor precisiewerk
  • Gecertificeerd als siliconenvrij voor gebruik bij verftoepassingen
Typische toepassingen zijn onder meer: Automontage, logistiek (vorkheftruckbestuurder), en het sorteren van onderdelen.
Certificaten: EN 388:2016 (3131X); Cat. II