Koudebestendige handschoenen, ActivArmr® 78-101
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
78-101/7 78-101/9
112-0212EA 9.4 EUR
112-0212 112-0213
Koudebestendige handschoenen, ActivArmr® 78-101
Handschoenen
Deze tweehandige, lichte en rekbare thermische beschermingshandschoenen zijn gemaakt van speciale holle kern Thermolite®-vezels die een zeer goede thermische isolatiebarrière bieden tussen de huid en de omgeving.
  • Droogt sneller dan katoen: De stof elimineert efficiënt vocht van de huid, dit zorgt voor warmte en comfort voor de drager
  • Door de automatische breitechnologie kan hij langer en met meer comfort gedragen worden
  • Geen naden die kunnen schuren: Ontworpen om ongemak of huidirritatie te voorkomen
  • Wasbaar op maximaal 40 °C
The gloves can be used either as primary gloves or undergloves to protect against cold wherever required. Ideal for outdoor workers.
Certificaten: EN 388:2016 (214XA), EN 407 (X1XXXX), EN 511 (100), Cat. III