Handschoenen voor algemeen gebruik, AlphaTec® 87-315
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 2.1 EUR
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Handschoenen voor algemeen gebruik, AlphaTec® 87-315
Handschoenen
Deze herbruikbare handschoenen zijn speciaal ontworpen voor de handen en zijn gemaakt van 100% latex. Ze hebben een voering van zuiver katoen en een visgraatafwerking.
  • Binnenzijde gechloreerd om het risico van allergische reacties te minimaliseren
  • Buitenzijde gechloreerd om de mechanische en chemische bestendigheid te verhogen
Ideaal voor toepassingen waarbij voedingsmiddelen worden verwerkt of voor algemene reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), cat. III, AQL 0.65
Goedgekeurd voor voedselcontact