Industriële handschoenen, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47-400/8 47-400/9 47-409/8 47-409/9 47-400/7 47-402/9 47-402/10 47-402/7 47-402/8 47-409/10 47-409/7 47-400/10
112-0292EA 54.2 EUR
112-0292 112-0294 112-3706 112-0295 112-0291 ANSE47-402/9 ANSE47-402/10 ANSE47-402/7 ANSE47-402/8 112-3708 112-3705 112-4760
Industriële handschoenen, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Handschoenen
De 100% gebreide interlock voering heeft een nitrilcoating op de hele handschoen (47 - 402/47 - 409) of enkel op de palm (47 - 400). De handschoen is siliconenvrij en machinewasbaar.
  • Superieure snij-, perforatie- en schuurbestendigheid met uitstekende flexibiliteit en beweeglijkheid
  • Stoot vet en olie af
  • De 100% gebreide katoenen interlock voering is comfortabel en niet-irriterend
  • Het ergonomisch ontwerp en de royale grootte verbeteren de beweeglijkheid en verminderen de vermoeidheid van de hand
  • Gestructureerde afwerking voor een uitstekende grip in zowel vochtige als droge omstandigheden, zelfs op het gladste oppervlak
De standaardmodellen hebben een gebreide manchet, het Nitragold™-model heeft een manchet met nitril coating.
Certificaten: EN 388:2016 (3111A); Cat. II