Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Black
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2400251/6 2400251/8 2400251/9 2400251/10 2400251/7
112-2275EA 4.6 EUR
112-2275 112-2277 112-2278 112-2279 112-2276
Handschoenen voor algemeen gebruik, Perfect Poly® Black
Handschoenen
Gebreide handschoenen gemaakt van lichtgewicht polyamide.
  • Grijze polyurethaan coating op palm en vingertoppen
  • Uitstekende beweeglijkheid
  • Hoge schuurbestendigheid
Geschikt voor fijne hantering in droge en zwaar vervuilde omgevingen.
Certificaten: EN 388:2016 (4121X); Cat. II.