Ruimzichtbril, V-Maxx®
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 11.81 EUR
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Ruimzichtbril, V-Maxx®
Ruimzichtbrillen
Sportieve designbril met elastische band.
  • Gezichtsveld van 180° voor vervormingsvrij zicht rondom
  • Roterende bevestiging van het bandje voor een gemakkelijker gebruik in combinatie met veiligheidshelmen
  • Indirecte ventilatie voldoet aan spatbestendigheidstest
Kan worden gedragen over brillen op sterkte en sommige halve ademmaskers.
Gewicht: 93 g.
Certificaten: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9