Veiligheidshelm, uvex airwing B-S-WR
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9762.031 9762.131
111-8059EA 21.6 EUR
111-8059 111-8238
Veiligheidshelm, uvex airwing B-S-WR
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
Ultra-modern design, innovative variable ventilation system, PE safety shell with drainage channel, fabric cap with six fastening points with sliding (or rack) adjustment, side adapter pins (standard width 30 mm) allowing attachment of ear protectors, face shields or Ultravision goggles. Variable ventilation system consisting of adjustable front and rear ventilation screens.
  • Variabel ventilatiesysteem (opening voor en achter)
  • Verstelling met tandheugel
  • Kort vizier dat het zicht niet verhinderd (werken op hoogte)
Size: 520 - 610 mm; Weight: 360 g
EN 397
Certificaten: EN 397